Målekolbe, class A eller B, blå gradering
Leverandør: Brand
36162 36178 36182
612-3796EA 545 NOK
612-3796 612-4810 612-4812
Målekolbe, class A eller B, blå gradering
Kolber Målekolber
Gjennomsiktig PMP, med PP-propp.
  • Calibrated to contain (TC, In)
  • Ring mark and inscriptions in blue
  • Exposure to temperature up to 121 °C (autoclaving) will not cause permanently exceeded error limits! Cleaning up to 60 °C is recommended to preserve marks and inscriptions
Feilgrenser i henhold til klasse A henholdsvis B, DIN EN ISO 1042.
*Wide neck