Målekolbe, trapesform, klasse A, brun gradering
Leverandør: Poulten & Graf
RB257/B/5 RB257/D/5 RB257/E/5 RB257/AM/C/5 RB257/AM/D/5
612-1848EA 1950 NOK
612-1848 612-1849 612-1852 612-1839 612-1843
Målekolbe, trapesform, klasse A, brun gradering
Kolber Målekolber
Borosilicate glass, with PP NS-stopper.
  • Individually numbered
Individually numbered.
Sertifiseringer: DIN/BS/ISO 1042