Pinsett
Leverandør: RSG
413.115 411.115
232-1981EA 400 NOK
232-1981 232-1982
Pinsett
Pinsetter
Rustfritt stål, PTFE-belagt.
  • Tilgjengelig i spiss eller butt utførelse
  • Høy kjemikalie- og temperaturbestandighet