Pinsett for membranfiltre
Leverandør: Cytiva (Formerly Pall Lab)
51147 4690
514-4149 232-0142
Pinsett for membranfiltre
Pinsetter
Rustfritt stål. Med polypropylenfingergrep og flate, brede spisser. Perfekt for håndtering av membranfiltre og andre filterplater.
  • Korrosjonsbestandig
  • Svært god termisk resistens, kan autoklaveres