Pinsett, for dekkglass
Leverandør: RSG
615.104 615.105 015.145 015.130 015.105 015.104 415.105 415.104
232-2181EA 210 NOK
232-2181 232-2182 232-0196 232-0195 232-0194 232-0193 232-0198 232-0197
Pinsett, for dekkglass
Pinsetter
Rustfritt stål.
  • For sikker og enkel håndtering av dekkglass
  • Kan også brukes til annet laboratorieutstyr, for eksempel filterpapir
  • Enkel å rengjøre