Pinsett, for dekkglass
Leverandør: BOCHEM
1722 1830 1727
232-1262EA 260 NOK
232-1262 232-0021 232-0060
Pinsett, for dekkglass
Pinsetter
Rustfritt stål eller rustfritt stål med PTFE-belegg.
  • For sikker og enkel håndtering av dekkglass
  • Med 6 mm brede spisser
  • Kan også brukes til annet laboratorieutstyr, for eksempel filterplater
  • PTFE-belagt design med glatt overflate forhindrer kontaminering og muliggjør enkel rengjøring