Trakt, pulvertrakt, Nalgene®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
4252-0065 4252-0080 4252-0150 4252-0100
221-0090EA 990 NOK
221-0090 221-0091 221-0093 221-0092
Trakt, pulvertrakt, Nalgene®
Trakter Pulvertrakter
PPCO, klar.
  • Høy kjemikaliebestandighet
  • Utvendige ribber for bedre luftutslipp
  • Kan autoklaveres
For å overføre pulveraktige materialer. Den sylinderformede røret hindrer blokkering.
This shatter-proof alternative to glass is chemical resistant to a wide range of lab chemicals and reagents and can make a valuble contribution to lab safety programs.