Trakt med kort rør
Leverandør: VITLAB
41094 41194 41294 41394 41494 41594 41694 40894
221-0152EA 135 NOK
221-0152 221-0153 221-0154 221-0155 221-0156 221-0157 221-0158 221-1417
Trakt med kort rør
Trakter Filtreringstrakter Filtertrakter
PP, klar.
  • Høy kjemikaliebestandighet
  • Autoklaverbar
  • Brukes med standarfilter
With smooth interior surfaces.