Trakt med NS-slip
Leverandør: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
05321003 05321001 05321004 05321002
221-0137EA 1050 NOK
221-0137 221-1185 221-0138 221-0136
Trakt med NS-slip
Trakter Filtreringstrakter Trakter med konisk NS-slip
Borsilikatglass 3,3.
  • Høy kjemikaliebestandighet
  • Høy temperaturbestandighet
  • Høy bestandighet mot temperaturendringer
Ideell for å overføre flytende eller pulver til kolber med normalslipte halser.