Trakt med ekstra langt rør
Leverandør: KARTELL
162 164 165
221-1860EA 285 NOK
221-1860 221-1861 221-1862
Trakt med ekstra langt rør
Trakter Filtreringstrakter Filtertrakter
PP, gjennomsiktig
  • Innvendige ribber for raskere filtrering
  • Svært god kjemisk resistens, kan autoklaveres
  • Egnet for bruk med standard filterpapir
Med innvendige ribber for rask filtrering. Vinkel 60°.