Trakt med kort rør, Nalgene®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
4260-0040 4260-0060 4260-0100
221-0096EA 700 NOK
221-0096 221-0097 221-0098
Trakt med kort rør, Nalgene®
Trakter Filtreringstrakter Filtertrakter
LDPE, gjennomsiktig.
  • Høy kjemikaliebestandighet
  • De større modellene inkluderer også utvendige ribber for bedre luftutslipp og en opphengskrok
  • Ideell for filtrering med delvis vakuum
Med glatte innvendige vegger. Svært solid konstruksjon.