Trakt med kort rør
Leverandør: KARTELL
172 173 174 175 176 177 178 4171 4179
221-1521EA 80 NOK
221-1521 221-1522 221-1523 221-1524 221-1525 221-0080 221-0081 221-1263 221-0082
Trakt med kort rør
Trakter Filtreringstrakter Filtertrakter
HDPE, translucent.
  • Høy kjemikaliebestandighet
  • Med hevet kant for å hindre overstrømming
  • Utvendige ribber for bedre luftutslipp
Med glatte innvendige vegger. Robust og sterk. Trakt for mange forskjellige oppgaver. Opphengskrok for enkel oppbevaring.