Trakt med kort rør, ribber, DURAN®
Leverandør: DWK Life Sciences
213523802 213524104 213524601 213525709 213526105
221-0139EA 520 NOK
221-0139 519-2547 221-1182 221-0140 221-0141
Trakt med kort rør, ribber, DURAN®
Trakter Filtreringstrakter Filtertrakter
DURAN®, Borosilikatglass, 3.3, klar, vegger med ribber.
  • Meget god kjemikaliebestandighet
  • Høy temperaturmotstand
  • Minimal termisk ekspansjon, noe som gir relativt høy motstand mot temperaturendringer
For rask filtrering. Vinkel 60°. Traktrøret er slipt og flammepolert.