DURAN®-trakter, pulver
Leverandør: DWK Life Sciences
213543804 213544603 213545102 213545505 213546107 213544106 213543307
221-1700EA 280 NOK
221-1700 221-1605 221-1702 221-1703 221-1704 221-1701 221-0281
DURAN®-trakter, pulver
Trakter Pulvertrakter
DURAN®, Borosilikatglass, 3.3, klar.
  • Good chemical and physical properties
  • Use in applications that require good thermal resistance
  • Quick and easy to clean
Med glatte innvendige vegger. For å overføre pulveraktige materialer. Kan også brukes for væsker. Traktrøret er slipt og flammepolert.