Dråpetrakt, sylindrisk, med trykkutjevningsrør
Leverandør: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
04354914 04355814 04357014 04353714 04352814 04352211 04352811 04353711
271-5164EA 2400 NOK
271-5164 271-5165 271-5166 271-5163 271-5162 271-5154 271-5152 271-5153
Dråpetrakt, sylindrisk, med trykkutjevningsrør
Trakter Dråpetrakter
DURAN®, borsilikatglass, klar, med glasshane.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Med NS-slip kjerne og hylse. Med inndelinger for omtrentlig volumavlesing. Hane med gjengebeskyttelse.