Trakt, Büchner
Leverandør: KARTELL
437 438 439 440 441 442 443 445
519-2361EA 430 NOK
519-2361 519-2362 519-2363 511-0008 519-2364 519-2365 519-2366 519-2367
Trakt, Büchner
Trakter Filtreringstrakter Büchnertrakter
PP, hvit.
  • Robust og veier lite
  • Toppen og bunnen kan skilles for enkel rengjøring
For filter paper or membrane filtration discs.