Glassfiltertrakt, mikro, VitraPOR®
Leverandør: ROBU GLASFILTER
27200 27080 27084 27201 27202 27203 27204 27081 27082 27083
511-0385EA 3325 NOK
511-0385 511-0384 511-0257 ROBU27201 511-0290 511-0291 511-0258 ROBU27081 511-0274 511-0256
Glassfiltertrakt, mikro, VitraPOR®
Trakter Filtreringstrakter Mikrofiltertrakter
Borsilikatglass 3.3.
  • For filtration of very small volumes
  • Excellent temperature resistance
Med innebygd, sintret glassfilterplate.