Glassfilterrør i henhold til Allihn, VitraPOR®
Leverandør: ROBU GLASFILTER
30301 30302 30303 30304 30300
511-3101EA 720 NOK
511-3101 511-3102 511-3103 511-3104 511-0241
Glassfilterrør i henhold til Allihn, VitraPOR®
Trakter Filtreringstrakter Mikrofiltertrakter
Borsilikatglass 3.3.
Med innebygd, sintret glassfilterplate. Høyde over sintret glassfilterplate: 100 mm.