Büchner-trakter, Nalgene®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
4280-0550 4280-0700 4280-0900 4280-1100 4280-1500
221-0100EA 250 NOK
221-0100 221-0101 221-0102 221-0103 221-0104
Büchner-trakter, Nalgene®
Trakter Filtreringstrakter Büchnertrakter
PP
  • Robust og lett
  • Topp og bunn kan skilles for enkel rengjøring
  • Autoklaverbar
For filterpapir eller membranfiltreringsskiver.
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Environmentally Preferable Low Manufacturing Impact
Miljøsertifikat IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)