Trakter ifølge Dr. Hirsch
Leverandør: MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
L126/00 L126/000 L126/4/0A L126/5/0
519-2395EA 1425 NOK
519-2395 519-2394 519-2393 519-2391
Trakter ifølge Dr. Hirsch
Trakter Filtreringstrakter Filtertrakter
White glazed porcelain.
Trakt med integrert, perforert filterplate. Kan brukes sammen med papir- eller membranfilter.
Sertifiseringer: DIN 12 905 (except 519-2392 and 519-2393).