Trakt, 250 ml, BioSart®
Leverandør: Sartorius
16407-25-ALK 16407-25-ACK
516-7024EA 2075 NOK
516-7024 512-3558
Trakt, 250 ml, BioSart®
Trakter Membranfiltertrakter, trakter
Sterile engangs plastrakter for kolonitelling og partikkeltelling. Kan brukes sammen med Sartorius-membraner og kulturmediaplater.