Vakuumfiltreringsenheter
Leverandør: Sartorius
16510 16511
512-3310EA 3100 NOK
512-3310 512-3311
Vakuumfiltreringsenheter
Trakter Membranfiltertrakter, trakter
PC, kan autoklaveres.
For klaring eller steril filtrering av opptil 200 ml vannholdig løsning.
512-3310, komplett, med oppsamlingsflaske på ± 250 ml for undertrykk eller svakt overtrykk.
512-3311, uten oppsamlingsflaske. Kan brukes sammen med Combisart-manifolder.
Til steril filtrering – filterholderen har et glassfiberfilter som gjør det mulig med steril lufting og dermed hindrer kontaminering av det sterile filtratet.