Filterholder, glass, vakuum
Leverandør: Sartorius
16307 16316
516-7016EA 6850 NOK
516-7016 512-3321
Filterholder, glass, vakuum
Trakter Membranfiltertrakter, trakter
Borsilikatglass, aluminiumsklemme, silikonlokk, kan autoklaveres.
Kompakt holder for enkel partikkeltesting og kolonitelling, klaring og steril filtrering.
516-7016: Med filterholder i glass
512-3321: Med PTFE-belagt filterholder i rustfritt stål