Filtertrakt
Leverandør: Sartorius
6981002 6981065
516-7033EA 7150 NOK
516-7033 516-7034
Filtertrakt
Trakter Membranfiltertrakter, trakter
Rustfritt stål, kan autoklaveres.
Til bruk sammen med filterholdere for kolonitelling.
Bestillingsinformasjon: Supplied with funnel and clamp (lid and seal must be ordered seperately).