Filtertrakt, magnetisk
Leverandør: Cytiva (Formerly Pall Lab)
4238 4241 4247 4242-N
516-7590EA 6950 NOK
516-7590 516-7593 516-7597 516-7594
Filtertrakt, magnetisk
Trakter Membranfiltertrakter, trakter
Polyfenylsulfon, kan autoklaveres.
  • Tett, magnetisk forsegling. Kan brukes med én hånd.
  • Kompatibelt med antiskummidler og mange andre løsningsmidler
Til membranfiltreringsteknikker for vanntesting.
Effektivt filtreringsareal: 150 og 300 ml: 9,6 cm², 500 ml: 13,1 cm²
Total Ø×H: 150 ml: 76×178 mm, 300 ml: 76×229 mm, 500 ml: 89×196 mm