Filtertrakt
Leverandør: Cytiva (Formerly Pall Lab)
4013 4011-N 4012-N
516-8921EA 10200 NOK
516-8921 514-4000 516-7563
Filtertrakt
Trakter Membranfiltertrakter, trakter
Borsilikatglass, aluminiumsklemme.
Ideelt til vakuumfiltrering av væsker og avgassing av HPLC-løsningsmidler og mobil fase. Med gradering.
Filtreringsareal: 9,6 cm².
* med stativ, uten kolbe.
Leveringsinformasjon: Filtration funnel with No. 8 stopper support base (514-4000); filtration unit with side arm support assembly NS 40/35, with flask (516-8921).