Skilletrakt, konisk, Squibb, Nalgene®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
4300-0125 4300-0250 4300-0500 4300-1000
527-0005EA 1775 NOK
527-0005 527-0006 527-0007 527-0008
Skilletrakt, konisk, Squibb, Nalgene®
Trakter Skilletrakter
PPCO, klar, TFE-hane, PP-skrulokk.
  • Lekkasjesikkert skrulokk og stoppehane
  • Kjemikaliebestandig
  • Kan autoklaveres bortsett fra stoppehaneenheten