Glassrørkutter
Leverandør: USBECK Laborgeräte
5220 5221
201-9030EA 340 NOK
201-9030 201-9031
Glassrørkutter
Kuttere
Sink, formstøpt, nikkelbelagt med ståltrinser.
  • For glassrør på opptil 30 mm i diameter
  • Utskiftbart ståltrinse
  • Enkel håndtering