Glasskuttekniv
Leverandør: USBECK Laborgeräte
5210 5211
201-9010EA 1075 NOK
201-9010 201-9011
Glasskuttekniv
Kuttere
Plasthåndtak med herdet metallblad.
  • Ren og nøyaktig kutting
  • Utskiftbare metallblader, herdete
  • Lett å skifte blad
Lengde 185 mm, bladdimensjon 40×20 mm.