Rengjøringshansker, latex, AK
Leverandør: Honeywell Safety
AK1815O/10 AK1815O/11 AK1815O/7 AK1815O/8 AK1815O/9
NORHAK1815O/10EA 1925 NOK
NORHAK1815O/10 NORHAK1815O/11 NORHAK1815O/7 NORHAK1815O/8 NORHAK1815O/9
Rengjøringshansker, latex, AK
Hansker
Håndspesifikke hansker med rullekanter og rutemønstret overflate. For håndteringsoppgaver i renrom og beskyttelse mot syrer og etsende stoffer.
  • Ikke-sterile, strukturert overflate uten pudder
  • Kledningsherdet for enestående punkterings- og rivestyrke
  • Redusert ionisk og ekstraherbar kontaminering
  • Godt grep under våte/tørre forhold
  • Størrelsen er preget på i stedet for å være trykt på for å hindre blekkontaminering
Sertifiseringer: EN 388:2016 (1110X), EN ISO 374:2016 Type A (AKLMNOT), EN ISO 374-5:2016 (MICRO-ORGANISMS); Cat. III
Oppfyller kravene for IES RP-005.2, en (modifisert) test for partikler og ekstraherbare stoffer. Oppfyller kravene i ASTM 739 når det gjelder gjennomtrenging.
Forpakning: Pakket for renrom for å beskytte hanskene mot luftbåren kontaminering. Dobbeltpakket med renromskompatible emballasje- og etikettmaterialer.