Renromshansker, lateks, BioClean Legion™
Leverandør: Nitritex
BLA301-S BLA302-M BLA303-L BLA304-XL
112-3074EA 13450 NOK
112-3074 112-3075 112-3076 112-3077
Renromshansker, lateks, BioClean Legion™
Hansker
Disse ambidextrøse renromshanskene med perlemansjetter kan brukes i medisinske så vel som i laboratoriemiljøer.
  • 100 stykker per forseglet indre polypose; en indre polypose per forseglet ytre polybag; 10 ytre polyposer per kartong (1000 stykker).
  • Ikke-steril, pulverfri, teksturert finish
  • Forlenget lengde for albuebeskyttelse
  • Latex gir utmerket fleksibilitet og komfort
  • Forlenget utvasking i rent avionisert vann sikrer ekstremt lave nivåer av klorider og ekstraherbare metaller
  • Proteinnivå mindre enn 50 µg/g
  • Hver størrelse har en unik strekkode på ytterposen
More Product Information
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Environmentally Preferable
Ambidekstral/håndspesifikk Ambidextrous
Engangs/flergangs engangs
Pudder/pudderfri uten pudder
Renromsklasse 100/ISO 5
Type mansjett Perlebesatt
Tykkelse mansjett 0,11 mm
Tykkelse finger 0,20 mm
Mansjett tykkelse 0,17 mm
EN norm EN 455, EN 374