Hansker, nitril, TouchNTuff® 92-600 / 92-605
Leverandør: ANSELL HEALTH CARE
92-600/8.5-9 92-600/7.5-8 92-600/6.5-7 92-600/9.5-10 92-605/S 92-605/M 92-605/L 92-605/XL 92-600/10.5-11 92-600/5.5-6
112-0999EA 530 NOK
112-0999 112-0998 112-0997 112-1008 112-1935 112-1936 112-1937 112-1938 112-6640 112-6641
Hansker, nitril, TouchNTuff® 92-600 / 92-605
Hansker
Disse hanskene med rullemansjetter er laget av punkteringsbestandig nitril og gir god beskyttelse mot tilfeldig sprut av farlige kjemikalier.
  • Ikke-steril, uten pudder, glatte eller pregede fingertupper
  • 100 % nitril; ingen voks, silikon eller mykgjørere; ideell for sensitiv hud
  • Tre ganger mer punkteringsbestandig enn lateks og PVC
  • Lys, kjølig og holdbar
  • Utformet for maksimal bevegelsesfrihet og minimal belastning for hånden.
Godt egnet i kjemiske og elektroniske bedrifter.
Thickness: 0,12 mm
Colour: Green
EN 374, EN 1149-5 (tested for EN 1149-1 and 1149-3), Cat. III; AQL 1.5
Food contact approved
Testet i samsvar med EN 1149-1 og 1149-3 (antistatiske egenskaper)
Sertifiseringer: 92-600: EN ISO 374-1:2016 Type B (JKPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS, EN 1149-5 (testet for EN 1149-1 og 1149-3 ), Art. III; AQL 1,5
92-605: EN ISO 374-1:2016 Type B (JKPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS, EN 421, EN 1149-5 (testet for EN 1149-1 og 1149-3 ), Art. III; AQL 1,5
Godkjent for kontakt med matvarer