Hansker, nitril, VersaTouch™ 92-465 / 92-471 / 92-481
Leverandør: ANSELL HEALTH CARE
92-481/9.5-10 92-481/8.5-9 92-471/9.5-10 92-471/6.5-7 92-471/7.5-8 92-481/6.5-7 92-481/7.5-8 92-471/8.5-9 92-465/8.5-9 92-465/6.5-7 92-465/7.5-8 92-465/9.5-10
112-1966EA 625 NOK
112-1966 112-1965 112-1970 112-1967 112-1968 112-1959 112-1960 112-1969 112-1957 112-1955 112-1956 112-1958
Hansker, nitril, VersaTouch™ 92-465 / 92-471 / 92-481
Hansker
Fremstilt av en moderne nitrilforbindelse som gir svært gode kjemiske og mekaniske egenskaper og svært god komfort og gripeevne. Egner seg til kontakt med alle typer fettholdige matvarer.
  • Overlegen resistens mot animalsk fett sammenlignet med PVC og naturgummi
  • Blåfargen gir bedre synlighet ved behandling av matvarer
  • Den strukturerte overflaten på fingertuppene gir bedre grep
  • Sikre for kontakt med både mat og hender
  • Uten latex og puder
Colour: Light or dark blue
Length: 240 or 300 mm
Thickness: 0,10 mm
EN 374, Cat. III; AQL 1.5
Sertifiseringer: EN ISO 374-1:2016 Type B (JKT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS, kat. III; AQL 1,5
Food contact approved