Renromshansker, polykloropren, DermaShield® 73-711 / 73-721
Leverandør: ANSELL HEALTH CARE
73-721/6 73-721/6.5 73-721/7 73-721/7.5 73-721/8 73-721/8.5 73-721/9 73-711/7.5 73-711/9 73-711/8.5 73-711/6 73-711/6.5 73-711/7 73-711/8
112-3800EA 10800 NOK
112-3800 112-3801 112-3802 112-3803 112-3804 112-3805 112-3806 112-3791 112-3794 112-3793 112-3788 112-3789 112-3790 112-3792
Renromshansker, polykloropren, DermaShield® 73-711 / 73-721
Hansker
Håndspesifikk, ergonomisk utformet hanske. Ideell for laboratoriebruk og farmasøytisk og bioteknologisk bruk samt innen produksjon av medisinsk utstyr.
  • Sterile eller ikke-sterile, pudderfrie, biskuit fingertupper
  • En optimal kombinasjon av produkt- og brukerbeskyttelse
  • Akseleratorfrie: ingen allergier
  • Myk og fleksibel for høy komfort som er på linje med naturgummilateks
  • Høy motstandsdyktighet mot punktering og en rekke kjemikalier
  • Spesiell, ekstern overflatebehandling og konstant overvåking av gripeverdier
De sterile utgavene passer for renrom av klasse 100, ISO 5 eller M3.5. De ikke-sterile hanskene bør brukes i kontrollerte, men ikke-sterile miljøer.
Length: 310 mm
Thickness: 0,18 mm (cuff), 0,175 mm (palm), 0,85 mm (fingertip)
Colour: Green
Sertifiseringer: 73-711: EN 455 (1/2), EN ISO 374-1:2016 Type A (KLMNPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS, EN 421; Cat. III; AQL 0,65
73-721: EN 455 (1/2), EN ISO 374-1:2016 Type A (KLMNPT), EN ISO 374-5:2016, EN 421; Cat. III; AQL 0,65
Forpakning: The sterile gloves are packaged as single pairs in a poly wallet, sealed in a poly envelope; 10 pairs per sealed polybag; 5 sealed polybags to a master bag; 4 master bags per case liner; 200 pairs per carton.
The non sterile gloves are bulk packed: 20 right and left hand gloves are packed in separate compartments in a polybag; 1 polybag per vacuum-sealed polybag; 2 polybags per vacuum-sealed master polybag; 5 master polybags per case liner; 200 pairs per carton.