Hansker varmebestandige hansker, AlphaTec® 19-024 / 19-026
Leverandør: ANSELL HEALTH CARE
19-026/8 19-024/8 19-024/10 19-026/10
112-2307EA 1425 NOK
112-2307 112-2396 112-2397 112-2398
Hansker varmebestandige hansker, AlphaTec® 19-024 / 19-026
Hansker
Hanskene kombinerer fleksibiliteten og kjemikaliebestandigheten til neopren med komforten og varmebestandigheten til en myk termofôring. De er utviklet for å beskytte brukerne i bruksområder der det finnes termiske og kjemiske farer.
  • Neoprenbelegget beskytter mot en rekke kjemikalier
  • Utmerket mekaniske og kjemiske egenskaper (beskytter mot fettstoffer og oljer)
  • Behagelig, isolerende dobbeltfôring som gir beskyttelse mot spredt kontakt med varme overflater på opptil 180 °C
Length: 460 or 660 mm
Colour: Black
EN 374 (AKL), EN 388 (3222), EN 407 (32XX4X), EN 511 (121), Cat. III; AQL 1.0
Sertifiseringer: EN ISO 374-1:2016 Type A (AKLMPT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (3122B), EN 407 (32XX4X), EN 511 (121), kat. III; AQL 1,0
NB: MÅ IKKE BRUKES I ELLER RUNDT ÅPEN FLAMME.