Hansker, AlphaTec® 87-900
Leverandør: Ansell
87-900/6.5-7 87-900/7.5-8 87-900/8.5-9 87-900/7
112-0305EA 0 NOK
112-0305 112-0306 112-0307 ANSE87-900/7
Hansker, AlphaTec® 87-900
Hansker
Tunge lateks-/neoprenhansker med ren bomullsfôring og preget, rutemønstret overflate.
  • Pålitelig beskyttelse mot en rekke kjemikalier
  • Svært motstandsdyktig mot salter, rensemidler og ketoner
  • Ypperlig vått og tørt grep
For chemical, electronic and aircraft industries.
Sertifiseringer: EN 388:2016 (2120A), EN ISO 374-1 Type A (AKLNPT), EN ISO 374-5 VIRUS, EN 421; Cat. III