Hansker, Latex, AlphaTec® 87-950 / 87-955
Leverandør: ANSELL HEALTH CARE
87-955/10.5-11 87-955/7.5-8 87-955/8.5-9
112-0309EA 58 NOK
112-0309 112-0311 112-0312
Hansker, Latex, AlphaTec® 87-950 / 87-955
Hansker
Disse bomullsfôrede klorerte latekshanskene med høy svetteabsorpsjon er behagelige å ha på og har en preget, rutemønstret overflate for bedre grep.
  • Excellent resistance to mechanical hazards and increased chemical protection
  • Extremely high resistance to many ketones, salts, detergents, alcohols, alkalis and fats
  • Chlorinated: For better grip and increased chemical resistance
Passer for tung drift, kjemisk behandling, bensinbehandling og vedlikeholdsaktiviteter.
Sertifiseringer: EN ISO 374-1 Type A (AKLOPS), EN ISO 374-5 VIRUS, EN 388:2016 (X121X); Cat. III