Kjemikaliebestandige hansker, AlphaTec® 39-122 / 39-124
Leverandør: ANSELL HEALTH CARE
39-122/10 39-122/7 39-122/8 39-122/9 39-124/10 39-124/7 39-124/8 39-124/9
112-3506EA 155 NOK
112-3506 112-3507 112-3508 112-3509 112-4254 112-4255 112-4256 112-4257
Kjemikaliebestandige hansker, AlphaTec® 39-122 / 39-124
Hansker
Disse sterke gjenbrukbare nitrilhanskene har en 100 % bomullsfôr og teksturert håndflate og fingre. De gir utmerket motstand mot slitasje, kutt og hakker pluss førsteklasses kjemisk beskyttelse.
  • Utmerket vått og tørt grep
  • Tilbyr optimal fleksibilitet, komfort og beskyttelse
  • Tåler petrokjemikalier, alkoholer, vaskemidler, fett og oljer pluss løsemidler
Ideell for bruk i kjemisk prosessering og forberedelse, metallproduksjon, avfetting og for bruk som involverer landbrukskjemikalier.
EN 374, EN 388 (4111), EN 407 (X1XXXX), Cat. III; AQL 1.0
Sertifiseringer: EN ISO 374-1:2016 Type B (JKT), EN ISO 374-5:2016 (MICRO-ORGANISMS), EN 388:2016 (4111B), EN 407 (X1XXXX), Cat. III; AQL 1,0
Matkontakt godkjent