Hansker, Neopren, AlphaTec® 08-352 / 08-354
Leverandør: ANSELL HEALTH CARE
08-352/10 08-352/8 08-352/9 08-354/10 08-354/8 08-354/9
112-0266EA 230 NOK
112-0266 112-3747 112-0267 112-2156 112-2157 112-2158
Hansker, Neopren, AlphaTec® 08-352 / 08-354
Hansker
Neoprenhansker med eksepsjonell fleksibilitet for økt beskyttelse mot en rekke kjemikalier. 100% væsketette hansker med en myk, strekkbar fôring uten sømmer på arbeidsområdet og ekstra underarmbeskyttelse.
  • Overlegen mobilitet og fingertuppfølsomhet
  • Svært godt grep på våte og glatte materialer
  • Svært behagelige å ha på seg, beskytter hånden, absorberer svette og forhindrer oppskraping
  • Tryggere håndtering og redusert påkjenning på hånden gir økt produktivitet
Typical applications include: Equipment repair & maintenance; filling, blending and charging of raw materials; transferring liquids and solids; loading and unloading of process equipment; cleaning furnaces, distillation pumps, valves or lines and crackers BTX process.
Colour: Green
EN 374 (AKL), EN 388 (3121), Cat. III; AQL 1,0
Sertifiseringer: EN ISO 374-1 Type A (AKLMNPT), EN ISO 374-5, EN 388:2016 (3121B), EN 407 (X1XXXX), Cat. III