Hansker, Edge® 76-100
Leverandør: ANSELL HEALTH CARE
76-100/9 76-100/7
112-3702EA 415 NOK
112-3702 112-3598
Hansker, Edge® 76-100
Hansker
Ambidekstrøse, lette og elastiske hansker laget av bomull.
  • Kan brukes alene eller som innerhanske
  • Ingen sømmer som kan slites eller frynses
  • Strikket konstruksjon for god luftgjennomstrømming til hånden
  • Alle typene kan vaskes ved 40 °C, og de vil ikke krympe, bli stive eller miste formen
Length: 220 mm
Colour: Natural
EN 388 (002X), Cat. II
Sertifiseringer: EN 388:2016 (002XA), kat. II