Cryo-Gloves® kuldebestandige hansker
Leverandør: TEMPSHIELD
EBL EBLWP EBM EBMWP EBXL EBXLWP MAL MALWP MAM MAMWP MAS MASWP MAXL MAXLWP SHL SHLWP SHM SHMWP SHS SHXL SHXLWP WRL WRLWP WRM WRMWP WRS WRSWP WRXL WRXLWP SHSWP EBSWP EBS MAXXLWP
112-2700EA 5700 NOK
112-2700 112-2701 112-2702 112-2703 112-2704 112-9000 112-0343 112-2706 112-2707 112-2708 112-2709 112-9001 112-2710 112-2711 112-2712 112-2713 112-2714 112-2715 112-0530 112-2716 112-2717 112-2718 112-2719 112-2720 112-2721 112-2722 112-2723 112-9002 112-2724 112-0531 112-0529 112-0528 TEMPMAXXLWP
Cryo-Gloves® kuldebestandige hansker
Hansker
Disse håndspesifikke hanskene beskytter hender og armer mot farene ved å arbeide i og med ultrakalde temperaturer ned til –196 °C. Lette, pustende og komfortable gir de beskyttelse mot væskesprut og kryogene temperaturer, men er ikke trygge for nedsenking i kryogene væsker.
  • Gi varme mens du beholder fleksibiliteten selv etter langvarig eksponering for kryogene atmosfærer
  • Cryo-Gloves® tillater tilstrekkelig fingerferdighet til å håndtere små gjenstander og kontroller
  • Innermansjetter (bortsett fra modellene med håndleddlengde) inneholder et enkelt lag med isolasjonsmateriale, en scrim-bakside og en nylontaftfôr
  • Modeller med håndleddslengde har en strikket mansjett, alle andre modeller har en mansjett med mansjett
  • Sydd konstruksjon
Cryo-Gloves® tilbys i tre konfigurasjoner:
Vannbestandig: Disse hanskene består av et ytre skall bestående av nylon Taslan® med en væsketett, pustende membran på innsiden, og en indre isolert hanske bestående av tre lag (ikke-vevd syntetisk isolasjonsmateriale + fôrmateriale).
Vanntett: Disse hanskene har samme konstruksjon som de vannavstøtende hanskene, men har i tillegg et sømløst, pustende, vanntett fôr.
Industrial: A rugged, abrasion resistant outer shell and a thin, seamless 100% waterproof liner provide extra protection from cryogenic splashes and an excellent grip for heavy-duty applications.
EN 388, EN 511, kat. III
Sertifiseringer: EN 388, EN 511, Cat. III