Hand protectors, Hot Hand®
Leverandør: FUNAKOSHI & CO LTD
KG-0000-01 KG-0000-02 KG-0000-03 KG-0000-04 KG-0000-06
112-5070EA 915 NOK
112-5070 112-1983 112-5071 112-1984 112-5072
Hand protectors, Hot Hand®
Håndbeskytter
Disse gripevottene laget av fleksibel silikonelastomer kan brukes til å håndtere varme eller kalde gjenstander og til å bære dem korte avstander. Formen beskytter kun innsiden av hånden og sikrer god følsomhet. Tommelen må settes inn i en av de to åpningene, de andre fingrene i den resterende åpningen for en god gripeeffekt.
  • Temperaturområdet : -60°C til + 230°C
  • Rengjøres med såpevann. Oppbevares i romstemperatur
  • Beskyttes fra damp og lys
Colour: White, red
EN 407, EN 511; Cat. II
Sertifiseringer: EN 407, EN 511. Klass: II