General purpose gloves, AlphaTec® 87-315
Leverandør: ANSELL HEALTH CARE
87-315/6.5-7 87-315/7.5-8 87-315/8.5-9 87-315/9.5-10
112-3639EA 29 NOK
112-3639 112-3640 112-3641 112-3642
General purpose gloves, AlphaTec® 87-315
Hansker
Håndspesifikke, flergangshansker av 100% latex med fôring av ren bomull og en fiskeskjellmønstret overflate.
  • Kloret innside for å redusere faren for allergier
  • Kloret utside for å øke den mekaniske og kjemiske bestandigheten
Perfekt for matforedling eller generelt rengjørings- og vedlikeholdsarbeid.
Sertifiseringer: EN ISO 374-1:2016 Type B (KPT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (X010X), Kat. III, AQL 0,65
Matkontakt godkjent