Vernebriller, kjeledress
Leverandør: Bollé Safety
COVERSI COVACLEAN
111-0991EA 0 NOK
111-0991 BOLECOVACLEAN
Vernebriller, kjeledress
Vernebriller /Goggles
Komfortable briller med justerbare elastiske stropper.
  • Passer utenpå de fleste vanlige briller på en behagelig måte
  • Fire indirekte ventilatorer gir god luftgjennomstrømming
  • Bestandig overfor smeltet metall og varme faste stoffer, støv og flytende aerosoler
Sertifiseringer: EN 166