Uvex Ultravision Goggles
Leverandør: UVEX
9301.105 9301.317 9301.714 9301.906 9301.716 9301.318 9301.555 9301.626 9301.116
UVEX9301.105EA 605 NOK
UVEX9301.105 111-8049 111-8051 UVEX9301.906 UVEX9301.716 UVEX9301.318 UVEX9301.555 111-1713 UVEX9301.116
Uvex Ultravision Goggles
Vernebriller /Goggles
Briller med panoramisk linseform som gjør det mulig med 180° uavbrutt, lateralt synsfelt. De er anatomisk utformet og passer behagelig over de fleste vanlige briller.
  • Integrert, indirekte ventilering som gjør det mulig med luftbevegelse
  • Matt overflate for å redusere gjenskinn
  • Spesialkonstruert nesebro som fungerer godt med respirator
  • Bredt hodebånd av høy kvalitet som er enkelt å justere
  • Ekstra lett ansiktsskjerm med integrert ventilering til å feste på briller
  • Passer over pustefilter, vernehjelmer og øreklokker
Vekt: 126 g
EN 166, EN 170
New Product