Vernebriller, V-Maxx®
Leverandør: HONEYWELL SAFETY
1006193 1006192 1007506 1006194 1006195 1006196 1008111
111-3585EA 210 NOK
111-3585 111-2295 111-0736 111-2296 111-2297 111-2298 111-2299
Vernebriller, V-Maxx®
Vernebriller /Goggles
Briller i en sporty utforming med en elastisk stropp.
  • 180° synsfelt for uhindret sikt til siden
  • Roterende stroppfester gjør brillene enklere å bruke sammen med vernehjelmer
  • Indirekte ventilasjon som oppfyller kravene i forbindelse med sprutbestandighetstesten
Can be worn over prescription eyewear and some half mask respirators.
Vekt: 93 g.
Sertifiseringer: EN 166, EN 169, EN 170, 1 F, C, 3, 4, 9