Sikkerhetsgasslange
Leverandør: DEUTSCH NEUMANN
3608050 3608075 3608100 3608150 3608060 3608125 3608200 3608300
451-4311EA 1800 NOK
451-4311 451-4312 451-4313 451-4314 451-4315 451-4316 451-4317 451-4318
Sikkerhetsgasslange
Slanger Overføringsslange
Rød gummi med spiralkjerne av rustfritt stål.
  • Fleksibel og motstandsdyktig mot bøying
  • Skjære-, rive- og temperaturbestandig
  • Oppfyller kravene i DIN 12898
DVGW-Reg.-N°. G84e 100 D&N
Sertifiseringer: DVGW-Reg.-N°. G84e 100 D&N