Innstøpningskassett, Histosette® I, M490
Leverandør: Simport Scientific
M490-10 M490-12 M490-2 M490-3 M490-4 M490-5 M490-6 M490-7 M490-9 M490-11 M490-8
720-0884EA 1825 NOK
720-0884 720-0886 720-0887 720-0888 720-0889 720-0890 720-0891 720-0892 720-0894 720-0885 720-0893
Innstøpningskassett, Histosette® I, M490
Innstøpningskassetter Vevsbehandlingskassetter
Acetylpolymer.
  • Motstandsdyktig mot histologiske løsemidler
  • Store riller øker væskeutvekslingen og sikrer god drenering
  • Det indre lokket fjerner behovet for metallokk
  • 30° skrivefelt