Innstøpningskassett, Micromesh™ M508
Leverandør: Simport Scientific
M508-10 M508-11 M508-12 M508-2 M508-3 M508-4 M508-5 M508-6 M508-7 M508-8 M508-9
720-0979EA 5750 NOK
720-0979 720-0980 720-0981 720-0982 720-0983 720-0984 720-0985 720-0986 720-0987 720-0988 720-0989
Innstøpningskassett, Micromesh™ M508
Innstøpningskassetter Biopsikassetter
Acetalpolymer.
  • Ikke behov for biopsipads
  • Med 4 firkantede rom på 13 mm hver
  • Dekselet og basen har nærmere 1400 hull for væskeutveksling
  • Integrert lokk
  • 45° skrivefelt i front