Innstøpningskassett, Microsette® I, M502
Leverandør: Simport Scientific
M502-12 M502-16 M502-5 M502-10 M502-11 M502-2 M502-3 M502-4 M502-6 M502-7 M502-8 M502-9
720-0309EA 5975 NOK
720-0309 720-1543 720-0954 720-0949 720-0950 720-0951 720-0952 720-0953 720-0955 720-0956 720-0957 720-0958
Innstøpningskassett, Microsette® I, M502
Innstøpningskassetter Biopsikassetter
Acetalpolymer.
  • Ikke behov for biopsipads
  • Stort rom 25×30 mm
  • 2000 0,26 mm åpninger, egnet for nålbiopsier
  • Integrert lokk
  • 45° skrivefelt i front